4-(Ethylamino)-1-butanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Ethylamino)butan-1-ol, N-Ethylbutanolamine
OR923539-25G OR923539-5G
APOSOR923539-25GEA 260 EUR
APOSOR923539-25G APOSOR923539-5G
4-(Ethylamino)-1-butanol 95%
4-(Ethylamino)-1-butanol
Formel: C₆H₁₅NO
Molecular Weight: 117,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671534
CAS-Nummer: 39216-86-9