Ethyl-o-tolylacetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
o-Tolylessigsäureethylester, (2-Methylphenyl)essigsäureethylester
OR923556-25G
APOSOR923556-25GEA
88.6
EUR
APOSOR923556-25G
Ethyl-o-tolylacetat 97%
Ethyl-o-tolylacetat
Formel:
(C₆H₄CH₃)CH₂COOCH₂CH₃ Molecular Weight: 178,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009179 CAS-Nummer: 40291-39-2 |