2-Methoxyethyl-methansulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methanesulphonic Acid 2-Methoxyethyl Ester
OR923587-25G OR923587-5G OR923587-1G
APOSOR923587-25GEA 288 EUR
APOSOR923587-25G APOSOR923587-5G APOSOR923587-1G
2-Methoxyethyl-methansulfonat
2-Methoxyethyl methanesulphonate
Formel: C₄H₁₀O₄S
Molecular Weight: 154.18 g/mol
Siedepunkt: 80 °C
Dichte: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02656401
CAS-Nummer: 16427-44-4