4-(1-Ethylpropyl)pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(1-Ethylpropyl)pyridine, 4-(3-Pentyl)pyridine, 3-(4-Pyridyl)pentane
OR923607-1G OR923607-25G OR923607-5G
APOSOR923607-1GEA 139 EUR
APOSOR923607-1G APOSOR923607-25G APOSOR923607-5G
4-(1-Ethylpropyl)pyridin 95%
4-(1-Ethylpropyl)pyridine
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149.24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059788
CAS-Nummer: 35182-51-5