Isobuttersäureanhydrid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methylpropansäureanhydrid, 2-Methylpropionsäureanhydrid
OR923617-100G
OR923617-1KG
OR923617-500G
APOSOR923617-100GEA
125
EUR
APOSOR923617-100G
APOSOR923617-1KG
APOSOR923617-500G
Isobuttersäureanhydrid 95%
Isobuttersäureanhydrid
Formel:
C₈H₁₄O₃ Molecular Weight: 158.2 g/mol Schmelzpunkt: -69 Flammpunkt: 66 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008913 CAS-Nummer: 97-72-3 |