3-Phenyl-1-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Hydrozimtalkohol, (3-Hydroxypropyl)benzol
OR923636-100G
OR923636-500G
APOSOR923636-100GEA
29
EUR
APOSOR923636-100G
APOSOR923636-500G
3-Phenyl-1-propanol 95%
3-Phenyl-1-propanol
Formel:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH Molecular Weight: 136,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002950 CAS-Nummer: 122-97-4 |