Calciumpantothenat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Calcium D-Pantothenate, D-Pantothenic acid calcium salt, D-Calcium pantothenate, Calcium (R)-3-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanoate, Vitamin B5 calcium salt, Calcium D-(+)-pantothenate
OR923775-1KG
OR923775-5G
OR923775-25G
OR923775-100G
APOSOR923775-1KGEA
0
EUR
APOSOR923775-1KG
APOSOR923775-5G
APOSOR923775-25G
APOSOR923775-100G
Calciumpantothenat 95%
Calcium pantothenate
Formel:
C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀ Molecular Weight: 476,54 g/mol Schmelzpunkt: 190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002766 CAS-Nummer: 137-08-6 |