2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Boc-2,5-diaza-bicyclo[2.2.1]heptane, tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
OR923781-1G
OR923781-5G
APOSOR923781-1GEA
56.7
EUR
APOSOR923781-1G
APOSOR923781-5G
2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 198.27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411671 CAS-Nummer: 198989-07-0 |