2-(Trimethylsilylethinyl)pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-Pyridylethynyl)trimethylsilane, 2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine, 2-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine
OR923795-25G OR923795-5G
APOSOR923795-25GEA 289 EUR
APOSOR923795-25G APOSOR923795-5G
2-(Trimethylsilylethinyl)pyridin 95%
2-(Trimethylsilylethinyl)pyridin
Formel: C₁₀H₁₃NSi
Molecular Weight: 175,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066349
CAS-Nummer: 86521-05-3