1-Phenyl-1-hexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: alpha-Pentylbenzyl Alcohol
OR923820-25G OR923820-5G
APOSOR923820-25GEA 229 EUR
APOSOR923820-25G APOSOR923820-5G
1-Phenyl-1-hexanol 95%
1-Phenyl-1-hexanol
Formel: C₁₂H₁₈O
Molecular Weight: 178,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02258728
CAS-Nummer: 4471-05-0