4,5,6,7-Tetrahydro-2H-indazol-3-ol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923882-1G OR923882-5G
APOSOR923882-1GEA 190 EUR
APOSOR923882-1G APOSOR923882-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-indazol-3-ol 96%
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-indazol-3-ol
Formel: C₇H₁₀N₂O
Molecular Weight: 138.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00462221
CAS-Nummer: 402602-24-8