2-Phenoxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9239-10G OR9239-1G OR9239-25G
APOSOR9239-10GEA 0 EUR
APOSOR9239-10G APOSOR9239-1G APOSOR9239-25G
2-Phenoxybenzaldehyd 97%
2-Phenoxybenzaldehyd
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800666
CAS-Nummer: 19434-34-5
EINECS: 243-061-0