Phthalsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923932-100G OR923932-500G
APOSOR923932-100GEA 0 EUR
APOSOR923932-100G APOSOR923932-500G
Phthalsäure 98%
Phthalsäure
Formel: C₈H₆O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002467
CAS-Nummer: 88-99-3