4-tert-Butylcyclohexanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923989-100G OR923989-500G
APOSOR923989-100GEA 59.6 EUR
APOSOR923989-100G APOSOR923989-500G
4-tert-Butylcyclohexanon 98%
4-tert-Butylcyclohexanon
Formel: C₁₀H₁₈O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001642
CAS-Nummer: 98-53-3