tert-Butyl-1-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 1-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate, 2,8-Diazaspiro[4.5]decan-1-one, N8-BOC protected
OR924090-5G
APOSOR924090-5GEA
192
EUR
APOSOR924090-5G
tert-Butyl-1-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 97%
tert-Butyl-1-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Formel:
C₁₃H₂₂N₂O₃ Molecular Weight: 254,33 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08461248 CAS-Nummer: 268550-48-7 |