(4-Methyl-3-pyridinyl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Methylpyridin-3-yl)methanamine
OR924116-1G
OR924116-250MG
APOSOR924116-1GEA
362
EUR
APOSOR924116-1G
APOSOR924116-250MG
(4-Methyl-3-pyridinyl)methanamine 95%
(4-Methyl-3-pyridinyl)methanamine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06213859 CAS-Nummer: 1443-42-1 |