Vinyltrimethoxysilan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924149-100G OR924149-500G
APOSOR924149-100GEA 125 EUR
APOSOR924149-100G APOSOR924149-500G
Vinyltrimethoxysilan 97%
Vinyltrimethoxysilan
Formel: C₅H₁₂O₃Si
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008605
CAS-Nummer: 2768-02-7