(S)-(-)-Citronellal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octenal
OR924212-25G
OR924212-5G
APOSOR924212-25GEA
393
EUR
APOSOR924212-25G
APOSOR924212-5G
(S)-(-)-Citronellal 95%
(S)-(-)-Citronellal
Formel:
C₁₀H₁₈O Molecular Weight: 154,25 g/mol Siedepunkt: 207 °C Dichte: 0,851 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075588 CAS-Nummer: 5949-05-3 |