4-Isobutoxy-2-butanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924228-10G
OR924228-1G
OR924228-5G
APOSOR924228-10GEA
609
EUR
APOSOR924228-10G
APOSOR924228-1G
APOSOR924228-5G
4-Isobutoxy-2-butanon 95%
4-Isobutoxy-2-butanon
Formel:
C₈H₁₆O₂ Molecular Weight: 144.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059348 CAS-Nummer: 31576-33-7 |