2,4-Dimethyl-1,3-dioxan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924236-10G OR924236-1G OR924236-5G
APOSOR924236-10GEA 270 EUR
APOSOR924236-10G APOSOR924236-1G APOSOR924236-5G
2,4-Dimethyl-1,3-dioxan 95%
2,4-Dimethyl-1,3-dioxane
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023821
CAS-Nummer: 766-20-1