3,4-Dimethoxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Veratrinsäure
OR924272-500G
APOSOR924272-500GEA
98.6
EUR
APOSOR924272-500G
3,4-Dimethoxybenzoesäure 98%
3,4-Dimethoxybenzoesäure
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molecular Weight: 182,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002500 CAS-Nummer: 93-07-2 |