5-Brom-1H-indazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR9243-1G
OR9243-25G
OR9243-5G
APOSOR9243-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9243-1G
APOSOR9243-25G
APOSOR9243-5G
5-Brom-1H-indazol 97%
5-Bromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₅BrN₂ Molecular Weight: 197,03 g/mol Schmelzpunkt: 123…127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00839493 CAS-Nummer: 53857-57-1 |