n-Octanamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR924360-1G OR924360-5G
APOSOR924360-1GEA 56.7 EUR
APOSOR924360-1G APOSOR924360-5G
n-Octanamid 95%
n-Octanamid
Formel: C₈H₁₇NO
Schmelzpunkt: 105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191675
CAS-Nummer: 629-01-6