3,3-Dimethoxypropiononitril 93%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,3-Dimethoxypropanenitrile
OR924380-5G
OR924380-1G
OR924380-10G
APOSOR924380-5GEA
287
EUR
APOSOR924380-5G
APOSOR924380-1G
APOSOR924380-10G
3,3-Dimethoxypropiononitril 93%
3,3-Dimethoxypropiononitril
Formel:
C₅H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044797 CAS-Nummer: 57597-62-3 |