1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, 2-Formyl-1-ethylpyrrole
OR924416-1G OR924416-250MG
APOSOR924416-1GEA 377 EUR
APOSOR924416-1G APOSOR924416-250MG
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11909543
CAS-Nummer: 2167-14-8