1-Phenyl-1-butanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924460-25G
OR924460-5G
APOSOR924460-25GEA
319
EUR
APOSOR924460-25G
APOSOR924460-5G
1-Phenyl-1-butanol 95%
1-Phenyl-1-butanol
Formel:
C₁₀H₁₄O Molecular Weight: 150,2176 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066173 CAS-Nummer: 614-14-2 |