trans-4-Methylcyclohexanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924640-25G OR924640-5G
APOSOR924640-25GEA 0 EUR
APOSOR924640-25G APOSOR924640-5G
trans-4-Methylcyclohexanol 97%
trans-4-Methylcyclohexanol
Formel: C₇H₁₄O
MDL: MFCD00064171
CAS-Nummer: 7731-29-5