5-Phenylhydantoin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Phenylimidazolidine-2,4-dione
OR924678-5G
APOSOR924678-5GEA 197 EUR
APOSOR924678-5G
5-Phenylhydantoin 95%
5-Phenylhydantoin
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176,1720 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037881
CAS-Nummer: 89-24-7