2',4',5'-Trimethylacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(2,4,5-Trimethylphenyl)ethan-1-on
OR924731-25G
OR924731-5G
APOSOR924731-25GEA
328
EUR
APOSOR924731-25G
APOSOR924731-5G
2',4',5'-Trimethylacetophenon 95%
2',4',5'-Trimethylacetophenon
Formel:
C₁₁H₁₄O Molecular Weight: 162,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017244 CAS-Nummer: 2040-07-5 |