Ethyl-4-chlormethylbenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Chloromethyl)benzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-(chloromethyl)benzoate
OR924738-25G
APOSOR924738-25GEA 163 EUR
APOSOR924738-25G
Ethyl-4-chlormethylbenzoat 95%
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 198,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04337336
CAS-Nummer: 1201-90-7