Methyl-2-ethoxybenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2-ethoxybenzoate
OR924750-25G
APOSOR924750-25GEA 55.1 EUR
APOSOR924750-25G
Methyl-2-ethoxybenzoat 95%
Methyl-2-ethoxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2005 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017261
CAS-Nummer: 3686-55-3