1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,2,3,4-Tetrahydro-1-acetylquinoline
OR924756-100G OR924756-25G OR924756-5G
APOSOR924756-100GEA 647 EUR
APOSOR924756-100G APOSOR924756-25G APOSOR924756-5G
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel: C₁₁H₁₃NO
Molecular Weight: 175,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01195305
CAS-Nummer: 4169-19-1