4,4'-Bicyclohexanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924837-100G OR924837-25G
APOSOR924837-100GEA 348 EUR
APOSOR924837-100G APOSOR924837-25G
4,4'-Bicyclohexanone 95%
4,4'-Bicyclohexanone
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Schmelzpunkt: 118…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210694
CAS-Nummer: 23391-99-3