Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR924935-10G OR924935-1G OR924935-5G
APOSOR924935-10GEA 1440 EUR
APOSOR924935-10G APOSOR924935-1G APOSOR924935-5G
Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₆O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23105848
CAS-Nummer: 909406-74-2