Benzolsulfonsäure-ethylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Benzenesulphonic Acid Ethyl Ester
OR924979-25G OR924979-100G OR924979-500G
APOSOR924979-25GEA 40.6 EUR
APOSOR924979-25G APOSOR924979-100G APOSOR924979-500G
Benzolsulfonsäure-ethylester 95%
Ethyl benzenesulphonate
Formel: C₈H₁₀O₃S
Molecular Weight: 186,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025033
CAS-Nummer: 515-46-8