3,4-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,4-Dimethylcyclohexanol
OR925006-5G
APOSOR925006-5GEA
60.9
EUR
APOSOR925006-5G
3,4-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch) 95%
3,4-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch)
Formel:
C₈H₁₆O Molecular Weight: 128,212 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001506 CAS-Nummer: 5715-23-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...