(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)dimethylsilanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925042-1G OR925042-5G
APOSOR925042-1GEA 284 EUR
APOSOR925042-1G APOSOR925042-5G
(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)dimethylsilanol 95%
(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)dimethylsilanol
Formel: C₇H₁₄O₂Si
Molecular Weight: 158,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09265116
CAS-Nummer: 304669-35-0