4-Propoxyphthalonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,2-Dicyano-4-propoxybenzene
OR925043-1G
OR925043-5G
APOSOR925043-1GEA
284
EUR
APOSOR925043-1G
APOSOR925043-5G
4-Propoxyphthalonitril 95%
4-Propoxyphthalonitril
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O Molecular Weight: 186.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059102 CAS-Nummer: 106144-18-7 |