2,4-Dimethylphenylisocyanat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Xylylisocyanat
OR925058-1G
OR925058-25G
OR925058-5G
APOSOR925058-1GEA
37.7
EUR
APOSOR925058-1G
APOSOR925058-25G
APOSOR925058-5G
2,4-Dimethylphenylisocyanat 95%
2,4-Dimethylphenylisocyanat
- May form small amount of sediment.
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147.18 g/mol Siedepunkt: 114…155 °C Dichte: 1.041 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013853 CAS-Nummer: 51163-29-2 UN: 2206 ADR: 6.1 II |