Ethylbenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Benzoic acid ethyl ester
OR925081-100G
OR925081-1KG
OR925081-500G
APOSOR925081-100GEA
62.5
EUR
APOSOR925081-100G
APOSOR925081-1KG
APOSOR925081-500G
Ethylbenzoat 95%
Ethylbenzoat
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150.18 g/mol Siedepunkt: 415 Schmelzpunkt: -35 Flammpunkt: 91 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009109 CAS-Nummer: 93-89-0 Merck Index: 13,03802 |