Tetrahydrofurfuryl acrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925093-100G OR925093-25G OR925093-500G
APOSOR925093-100GEA 0 EUR
APOSOR925093-100G APOSOR925093-25G APOSOR925093-500G
Tetrahydrofurfuryl acrylate 95%
Tetrahydrofurfuryl acrylate
Formel: C₈H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014516
CAS-Nummer: 2399-48-6