3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR925110-1G
OR925110-5G
APOSOR925110-1GEA
57
EUR
APOSOR925110-1G
APOSOR925110-5G
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Formel:
C₆H₁₂O Siedepunkt: 95…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051590 CAS-Nummer: 2245-30-9 UN: 1993 ADR: 3,III |