2-Benzylimidazoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925139-25G OR925139-5G
APOSOR925139-25GEA 502 EUR
APOSOR925139-25G APOSOR925139-5G
2-Benzylimidazoline 95%
2-Benzylimidazoline
Formel: C₁₀H₁₂N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005182
CAS-Nummer: 59-98-3