3,5-Dimethylbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925174-1G OR925174-25G OR925174-5G
APOSOR925174-1GEA 0 EUR
APOSOR925174-1G APOSOR925174-25G APOSOR925174-5G
3,5-Dimethylbenzylalkohol 97%
3,5-Dimethylbenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004648
CAS-Nummer: 27129-87-9