2,2-Dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925185-1G OR925185-250MG
APOSOR925185-1GEA 0 EUR
APOSOR925185-1G APOSOR925185-250MG
2,2-Dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 97%
2,2-Dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11868710
CAS-Nummer: 10514-70-2