3-Methyl-2-buten-1-yl-acetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925190-100G
OR925190-1KG
OR925190-500G
APOSOR925190-100GEA
132
EUR
APOSOR925190-100G
APOSOR925190-1KG
APOSOR925190-500G
3-Methyl-2-buten-1-yl-acetat 97%
3-Methyl-2-buten-1-yl-acetat
Formel:
C₇H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036569 CAS-Nummer: 1191-16-8 |