6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,2,3,4-Tetrahydro-6-methylquinoline
OR925199-25G OR925199-5G
APOSOR925199-25GEA 333 EUR
APOSOR925199-25G APOSOR925199-5G
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin 97%
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
Formel: C₁₀H₁₃N
Molecular Weight: 147,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023887
CAS-Nummer: 91-61-2