3-Chlor-2,6-xylidin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride
OR925208-25G
OR925208-5G
APOSOR925208-25GEA
190
EUR
APOSOR925208-25G
APOSOR925208-5G
3-Chlor-2,6-xylidin Hydrochlorid 97%
3-Chlor-2,6-xylidin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₁Cl₂N Molecular Weight: 192,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683075 CAS-Nummer: 72725-98-5 |