3-Ethyl-1-pentin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Ethyl-3-hydroxy-1-pentin, 3-Ethylpent-1-in-3-ol
OR925228-1G OR925228-25G OR925228-5G
APOSOR925228-1GEA 132 EUR
APOSOR925228-1G APOSOR925228-25G APOSOR925228-5G
3-Ethyl-1-pentin-3-ol 95%
3-Ethyl-1-pentin-3-ol
Formel: C₇H₁₂O
Molecular Weight: 112.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014392
CAS-Nummer: 6285-06-9