4-Ethylbrenzcatechin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Ethylbenzol-1,2-diol
OR925237-10G
OR925237-1G
OR925237-5G
APOSOR925237-10GEA
252
EUR
APOSOR925237-10G
APOSOR925237-1G
APOSOR925237-5G
4-Ethylbrenzcatechin 97%
4-Ethylbrenzcatechin
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015847 CAS-Nummer: 1124-39-6 |